Print…
PCR plates, 96-well, half skirt, Axygen®
Fornecedor: Corning
PCR-96-HS-C PCR-96M2-HS-C PCR-96M2-HSR
731-1010EA 58.53 EUR
731-1010 732-0803 731-4124
PCR plates, 96-well, half skirt, Axygen®
Microplacas Placas de PCR
Placas de PP, tapetes de silicone. Concebidas para utilização com blocos de termocicladores de 0,2 ml.
  • Paredes ultrafinas de espessura uniforme, para aceleração da transferência de calor, tempos de ciclo mais curtos e resultados mais consistentes
  • Certificadas quanto à ausência de RNase, DNase e endotoxinas, para uma elevada integridade das amostras
  • Tapetes de selagem AxyMat, autoclaváveis e reutilizáveis
Volume with AxyMat™: 240 μl
Compatible with (in addition to standard thermal cycling): ABI Fast PCR 5700, 7000, 7700, BioRad iCycler, MyiQ, iQ5, ABI sequencers.
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable Baixo impacto de fabricação
Certificação ambiental I-RECs, ISO 14001 - Reynosa