Print…
Placas PCR de 96 poços, com parte superior plana, de perfil baixo, Axygen®
Fornecedor: Corning
PCR-96-LP-FLTW PCR-96LP-FLT-C
732-1022EA 113.99 EUR
732-1022 732-1024
Placas PCR de 96 poços, com parte superior plana, de perfil baixo, Axygen®
Microplacas Placas de PCR
Placas de PP, tapetes de silicone. Concebidas para utilização com blocos de termocicladores de 0,2 ml.
  • Paredes ultrafinas de espessura uniforme, para aceleração da transferência de calor, tempos de ciclo mais curtos e resultados mais consistentes
  • Certificadas quanto à ausência de RNase, DNase e endotoxinas, para uma elevada integridade das amostras
  • Tapetes de selagem AxyMat, autoclaváveis e reutilizáveis
Volume with AxyMat™: 106 μl
Compatible with (in addition to standard thermal cycling): Eppendorf Realplex, MJ Opticon, Chromo4 qPCR, Stratagene QPCR.