Print…
Placas PCR de 96 poços, com parte superior plana, Axygen®
Fornecedor: Corning
PCR-96-C PCR-96-C-S PCR-96-FLT-C
732-0661EA 52.25 EUR
732-0661 731-0643 732-1021
Placas PCR de 96 poços, com parte superior plana, Axygen®
Microplacas Placas de PCR
Placas de PP, tapetes de silicone. Concebidas para utilização com blocos de termocicladores de 0,2 ml.
  • Paredes ultrafinas de espessura uniforme, para aceleração da transferência de calor, tempos de ciclo mais curtos e resultados mais consistentes
  • Certificadas quanto à ausência de RNase, DNase e endotoxinas, para uma elevada integridade das amostras
  • Tapetes de selagem AxyMat, autoclaváveis e reutilizáveis
Volume with AxyMat™: 250 μl
Compatible with (in addition to standard thermal cycling):
Plates without skirt: Strategene MX4000, BioRad iCycler, MyiQ, iQ5
Plates without skirt, with flat top: ABI and BioRad qPCR systems
Plates without skirt, with elevated wells: Amersham MegaBACE sequencer