Print…
Placas PCR 384 poços, Axygen®
Fornecedor: Corning
PCR-384-C PCR-384M2-C PCR-384-RGD-C PCR-384M2CPBC
732-0906EA 69.7 EUR
732-0906 732-0666 732-1037 AXYGPCR-384M2CPBC
Placas PCR 384 poços, Axygen®
Microplacas Placas de PCR
Placas de PP, tapetes de silicone. Concebidas para utilização com blocos de termocicladores de 384 poços.
  • Paredes ultrafinas de espessura uniforme, para aceleração da transferência de calor, tempos de ciclo mais curtos e resultados mais consistentes
  • Certificadas quanto à ausência de RNase, DNase e endotoxinas, para uma elevada integridade das amostras