Print…
Meio de montagem Q Path® Coverquick para microscopia
Fornecedor: VWR Q-Path Chemicals
05547531.EA 51.8 EUR
05547531. 05547537. 05547530. 05547539. 05547528.
Meio de montagem Q Path® Coverquick para microscopia
Corantes Microscopy and staining reagents
Ampla gama de meios de montagem manual e automática de lâminas. A gama Q Path® Coverquick é formada por quatro meios de montagem diferentes com viscosidades distintas que se adaptam a todas as necessidades da microscopia. O número que se mostra depois do nome indica o grau de viscosidade em ordem ascendente: Q Path® Coverquick 1000 tem uma viscosidade mais baixa (cerca de 260 mPaS) e Q Path® Coverquick 4000 tem a viscosidade mais alta (cerca de 920 mPaS).
  • Uma ampla gama de meios de montagem para histologia e citologia
  • Toda a gama está apta para montagem manual
  • Para montagem automática é recomendado o Q Path® Coverquick 3000 e 4000
  • Fornecido em frasco âmbar de PET, apenas o Q Path® Coverquick 3000 é fornecido em frasco de alumínio
  • Seca rapidamente, em 15 a 20 minutos