Print…
Hematoxilina solution_SC (Harris), Q Path® Microscopy
Fornecedor: VWR Q-Path Chemicals
Atenção
Sinônimos: DcH-48, Natural Black I, Hydroxybrasilin
10047007.EA 101 EUR
10047007. 10047107. 00607131.
Hematoxilina solution_SC (Harris), Q Path® Microscopy
Hematoxilina (solução de coloração)
Solução para coloração citológica de Papanicolaou pronta a usar
Fórmula: C₁₆H₁₄O₆
Peso Molecular: 302.28 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078111
Número CAS: 517-28-2
IVDLogo
Encomendar
Appearance Clear liquid
Colour of solution Purplish red
Density (20/4) 1,053 - 1,059
pH (20°C) 2,2 - 2,6
Absorbance (0.5 %) 553 - 560 nm