Print…
Eosina amarelo solução aquosa em solução aquosa, Q Path® para microscopia
Fornecedor: VWR Q-Path Chemicals
10047001.EA 47.3 EUR
10047001. 10047101.
Eosina amarelo solução aquosa em solução aquosa, Q Path® para microscopia
Eosina Y
Solução de Eosina pronta para uso em coloração histológica HES
Fórmula: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005040
Número CAS: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
IVDLogo
Encomendar
Appearance Clear liquid
Colour of solution Orange-red
Density (20/4)
pH (20°C)
Absorbance (0.1 %) 514 - 518 nm