Print…
Hematoxilina solução (Mayer), Q Path® para microscopia
Fornecedor: VWR Q-Path Chemicals
Atenção
10047005.EA 89.4 EUR
10047005. 10047105.
Hematoxilina solução (Mayer), Q Path® para microscopia
Hematoxilina (solução de coloração)
Solução para coloração histológica HES pronta a usar
Fórmula: C₁₆H₁₄O₆
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078111
Número CAS: 517-28-2
IVDLogo
Encomendar
Appearance Clear liquid
Colour of solution Purplish red
Density (20/4) 1,05 - 1,07
pH (20°C) 2,2 - 2,6
Absorbance (0.1 %) 559 - 561 nm