Formalina 10%, rosa, Q Path®, tamponado
Fornecedor: VWR Q-Path Chemicals
|
Perigo
|
FOR0023AF59001EA
54.2
EUR
FOR0023AF59001
FOR0153AF59001
FOR0063AF59001
Formalina 10%, rosa, Q Path®, tamponado
Formalin
Formalina rosa pronta para fixar amostras de tecidos. Recipientes podem ser usados para armazenamento e tranporte.
Formaldehyde 4% is approximately equal to Formalin 10%
Fórmula:
CH₂O Densidade: 1,013 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003274 Número CAS: 50-00-0 EINECS: 200-001-8 |
![]() |
Appearance | Pink liquid |
Test formaldehyde | Passes test |
Density (20/4) | 1,012 - 1,014 |
pH (20°C) | 6,8 - 7,2 |