Print…
Formalina 10%, Q Path®, buffered
Fornecedor: VWR Q-Path Chemicals
Perigo
Sinônimos: Formaldeído
FOR0020AF59001EA 53.2 EUR
FOR0020AF59001 FOR0150AF59001 FOR0060AF59001 10099464. FOR0070AF59001 11699455. 10099465. 11699404. 11699408. FOR010LAF59001
Formalina 10%, Q Path®, buffered
Formalin
Formalina pronta para fixar amostras de tecidos. Recipientes podem ser usados para armazenamento e tranporte.
Formaldehyde 4% is approximately equal to Formalin 10%.
Fórmula: CH₂O
Peso Molecular: 30.03 g/mol
Densidade: 1.013 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003274
Número CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
IVDLogo
Encomendar
Appearance Colourless liquid
Test formaldehyde Passes test
Density (20/4) 1,012 - 1,014
pH (20°C) 6,8 - 7,2