Solução de Papanicolaou 2a, Solução de Orange G (OG 6), Q Path® para microscopia
Fornecedor: VWR Q-Path Chemicals
|
Perigo
|
10047010.EA
66
EUR
10047010.
10047110.
00607136.
Solução de Papanicolaou 2a, Solução de Orange G (OG 6), Q Path® para microscopia
Solução de Papanicolaou 2a, Solução de Orange G (OG 6)
Solução para coloração citológica de Papanicolaou pronta a usar em bolsa de segurança
Temperatura de Armazenamento:
Ambiente |
UN:
1170 ADR: 3,II |
![]() |
Appearance | Clear liquid |
Colour of solution | Orange |
Density (20/4) | 0,82 - 0,834 |
pH (20°C) | 7,3 - 8,5 |
Absorbance (0.5 %) | 469 - 486 nm |