Print…
Parafina, Ponto de solidificação: 54 - 56 °C, Q Path® Microscopy
Fornecedor: VWR Q-Path Chemicals
Sinônimos: Wax Paraffin, Paraffin wax
10048502.EA 142 EUR
10048502. 10048500. 10048501.
Parafina, Ponto de solidificação: 54 - 56 °C, Q Path® Microscopy
Parafina
Parafina (54 - 56 °C) para montagem de amostras histológicas. Esta parafina é livre de DMSO.
Ponto de Fusão: 54…56 °C
Número CAS: 8002-74-2
EINECS: 232-315-6
IVDLogo
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable