Print…
Eosina amarelo solução alcoólica alcoholic, Q Path® Microscopy
Fornecedor: VWR Q-Path Chemicals
Perigo
Sinônimos: Solvent Red 43, Field's Stain B, Eosin 225, 2,4,5,7-Tetrabromofluorescein disodium salt, Disodium 2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoate, Disodium 2',4',5',7'-tetrabromo-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-bis(olate), Tetrabromofluorescein disodium salt, 2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein disodium salt, Eosin Y disodium salt
10047003.EA 39.1 EUR
10047003. 10047103. 00607121.
Eosina amarelo solução alcoólica alcoholic, Q Path® Microscopy
Eosina Y
Solução para coloração histológica HES pronta a usar
Fórmula: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Peso Molecular: 691.86 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005040
Número CAS: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
UN: 1170
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03634
IVDLogo
Encomendar
Appearance Clear liquid
Colour of solution Orange
Density (20/4) 0.920 - 0.940
pH (20°C) 4.9 - 5.7
Absorbance (0.1 %) 514 - 518 nm