Print…
Solução de Papanicolaou EA50, Q Path® para microscopia
Fornecedor: VWR Q-Path Chemicals
Perigo
10047011.EA 167 EUR
10047011. 10047111. 00607141.
Solução de Papanicolaou EA50, Q Path® para microscopia
Papanicolaou EA 50
Solução para coloração citológica de Papanicolaou pronta a usar
IVD registered. Instructions for use on vwr.com- just search for the product.
Densidade: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 17 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00147831
UN: 1992
ADR: 3 (6.1),II
IVDLogo
Encomendar
Appearance Clear liquid
Cyanophilic cytoplasm Blue-green
Eosinophilic cytoplasm Pink
Nuclei Blue to dark violet
Suitable for microscopy (vaginal smear) Passes test