Print…
Tiossulfato de sódio, anidro ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
84852.230EA 29.9 EUR
84852.230 84852.290 84852.460
Tiossulfato de sódio, anidro ≥98%, GPR RECTAPUR®
Tiossulfato de Sódio
Fórmula: Na₂S₂O₃
Ponto de ebulição: 100 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 48 °C
Densidade: 1,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003499
Número CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Encomendar
Assay Min. 98 %
pH (20°C; 5 %) 6.0 - 8.5
S (Sulphide) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Cd (Cadmium) Max. 50 ppm
Co (Cobalt) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm
K (Potassium) Max. 200 ppm
Ni (Nickel) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 50 ppm
Zn (Zinc) Max. 50 ppm