Print…
Vermelho metilo aqueous solution
Fornecedor: Lovibond
Sinônimos: 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
451630 451631
LOVI451630EA 21 EUR
LOVI451630 LOVI451631
Vermelho metilo aqueous solution
Vermelho metilo
Fórmula: C₁₅H₁₅N₃O₂
Peso Molecular: 269.3 g/mol
Número MDL : MFCD00002425
Número CAS: 493-52-7
EINECS: 207-776-1
Merck Index: 12,06199