Print…
Vermelho Congo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Perigo
Sinônimos: CI 22120
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
C6767-100G C6767-25G
C6767-100GEA 117 EUR
C6767-100G C6767-25G
Vermelho Congo, Sigma-Aldrich®
Congo red
Fórmula: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
Ponto de Fusão: > 360 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004028
Número CAS: 573-58-0
EINECS: 209-358-4
Merck Index: 12,02562
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b99da120fc58f7f664a30e809aff2930cdb0d363&vid=818696761bbb066454f93ef8d9bc89285322112d&prid=web&clid=SAPDAM