Print…
Óxido de titânio (IV) 99.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Titanic anhydride, Pigment White 6, Rutile, Titanium(IV) oxide, rutile, Titanium dioxide
84853.290EA 70.3 EUR
84853.290 84853.460
Óxido de titânio (IV) 99.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR®
Óxido de Titânio (IV)
Fórmula: TiO₂
Ponto de ebulição: 2900 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1855 °C
Densidade: 4,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011269
Número CAS: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Merck Index: 13,09549
Encomendar
Assay 99.0 - 100.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Loss on drying (105°C) Max. 0.5 %
Loss on ignition (800°C) Max. 0.5 %
Solubility in hot water Max. 0.5 %
Solubility in hydrochloric acid Max. 0.5 %
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 0.02 %
Sb (Antimony) Max. 100 ppm