Print…
Formato de sódio 99, AnalaR NORMAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Formic acid sodium salt
84850.260EA 48.6 EUR
84850.260 84850.460
Formato de sódio 99, AnalaR NORMAPUR®
Formato de sódio
Fórmula: HCO₂Na
Peso Molecular: 68.01 g/mol
Ponto de Fusão: 257.31 °C
Densidade: 1.919 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013101
Número CAS: 141-53-7
EINECS: 205-488-0
ALCANCE: 01-2119486468-21
Merck Index: 13,08694
Encomendar
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm