Print…
Nitrato de chumbo (II) ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
84847.180EA 30.2 EUR
84847.180 84847.290
Nitrato de chumbo (II) ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS
Nitrato de Chumbo (II)
Fórmula: Pb(NO₃)₂
Ponto de Fusão: 450…470 °C
Densidade: 4,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011153
Número CAS: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 1469
ADR: 5.1 (6.1),II
Merck Index: 13,05432
Encomendar
Assay Min. 99.0 %
Insoluble matter Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Na (Sodium) Max. 0.02 %
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test