Print…
Tetramethylammonium acetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
245070-25G 245070-5G
SIAL245070-25GEA 344 EUR
SIAL245070-25G SIAL245070-5G
Tetramethylammonium acetate, Sigma-Aldrich®
Tetramethylammonium acetate
Fórmula: C₆H₁₅NO₂
Peso Molecular: 133.20 g/mol
Número MDL : MFCD00011630
Número CAS: 10581-12-1
EINECS: 234-179-3