Print…
Tetramethylammonium acetate ≥90%, tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H27659.06 H27659.14
H27659.06EA 74.5 EUR
H27659.06 H27659.14
Tetramethylammonium acetate ≥90%, tech.
Tetramethylammonium acetate
Purity: 90% CAS No.: 10581-12-1 Molecular Formula: C6H15NO2 Formula Weight: 133.20 Melting Point: 256° dec. Beilstein Reference: 3571830
Fórmula: C₆H₁₅NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011630
Número CAS: 10581-12-1
EINECS: 234-179-3