Print…
Benzyltrimethylammonium chloride 50% (w/w) em água
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
209381000 209380010
ACRO209381000EA 14.6 EUR
ACRO209381000 ACRO209380010
Benzyltrimethylammonium chloride 50% (w/w) em água
Benzyltrimethylammonium chloride
Fórmula: C₁₀H₁₆ClN
Densidade: 1,044 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011782
Número CAS: 56-93-9
EINECS: 200-300-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration Argentometric ≥49 %