Print…
4-Chloro-2-picoline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Chloro-2-methylpyridine
M2284-1G M2284-5G
TCIAM2284-1GEA 17 EUR
TCIAM2284-1G TCIAM2284-5G
4-Chloro-2-picoline ≥98.0% (por GC)
4-Chloro-2-picoline
Fórmula: C₆H₆ClN
Peso Molecular: 127.57 g/mol
Ponto de ebulição: 56°C
Número MDL : MFCD00038833
Número CAS: 3678-63-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2cb52fd6be7fdeb626aae786bc340a9121bc275&vid=d2cb52fd6be7fdeb626aae786bc340a9121bc275&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %