Ytterbium(III) sulphate octahydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
14572.09
14572.18
14572.09EA
62.6
EUR
14572.09
14572.18
Ytterbium(III) sulphate octahydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Ytterbium(III) sulphate octahydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 10034-98-7
Molecular Formula: Yb2(SO4)3.8H2O
Formula Weight: 778.38 (634.26anhy)
Physical Form: Crystalline
Fórmula:
O₁₂S₃Yb₂·8H₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149887 Número CAS: 10034-98-7 EINECS: 236-727-7 Merck Index: 14,10105 |