Samarium(III) sulphate octahydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
14601.14
14601.22
14601.14EA
61
EUR
14601.14
14601.22
Samarium(III) sulphate octahydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Samarium(III) sulphate octahydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 13465-58-2
Molecular Formula: Sm2(SO4)3.8H2O
Formula Weight: 733.00 (588.88anhy)
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 450° -8H2O
MDL No.: MFCD00011236
Fórmula:
O₁₂S₃Sm₂·8H₂O Ponto de Fusão: 450 °C (-8H₂O) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011236 Número CAS: 13465-58-2 EINECS: 237-211-4 Merck Index: 14,8347 |