Gadolinium(III) sulphate octahydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 13450-87-8
Molecular Formula: Gd2(SO4)3.8H2O
Formula Weight: 746.81 (602.68anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 4.139
Solubility: Soluble in cold water
Merck Reference: 14,4326
MDL No.: MFCD00149734
Cryogenic research
Fórmula:
Gd₂O₁₂S₃·8H₂O Densidade: 4,139 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149734 Número CAS: 13450-87-8 EINECS: 237-115-2 Merck Index: 14,4326 |