Methyl-3-methoxythiophene-2-carboxylate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B20586.03
B20586.06
B20586.03EA
34
EUR
B20586.03
B20586.06
Methyl-3-methoxythiophene-2-carboxylate ≥97%
Methyl-3-methoxythiophene-2-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 62353-75-7
Molecular Formula: C7H8O3S
Formula Weight: 172.20
Melting Point: 60-63°
MDL No.: MFCD00102115
Fórmula:
C₇H₈O₃S Ponto de Fusão: 60…63 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00102115 Número CAS: 62353-75-7 |