5-Chloro-2,4-dinitrobenzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B25479.06
B25479.14
B25479.06EA
126
EUR
B25479.06
B25479.14
5-Chloro-2,4-dinitrobenzoic acid ≥98%
5-Chloro-2,4-dinitrobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 136833-36-8
Molecular Formula: C7H3ClN2O6
Formula Weight: 246.56
Melting Point: 180-182°
MDL No.: MFCD00091829
Fórmula:
C₇H₃ClN₂O₆ Ponto de Fusão: 180…182 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00091829 Número CAS: 136833-36-8 |