Print…
1H,1H,5H-Octafluoropentyl acrylate ≥97.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyl acrylate
Estabilização: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
O0318-25G O0318-5G
TCIAO0318-25GEA 110 EUR
TCIAO0318-25G TCIAO0318-5G
1H,1H,5H-Octafluoropentyl acrylate ≥97.0% (por GC) estabilizada
1H,1H,5H-Octafluoropentyl acrylate
Fórmula: C₈H₆F₈O₂
Ponto de ebulição: 84°C
Ponto de Inflamação: 72°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00039279
Número CAS: 376-84-1
EINECS: 206-816-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f16173aac70c8cb6d8153ccf30ab7381eccabf9f&vid=f16173aac70c8cb6d8153ccf30ab7381eccabf9f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %