Print…
2,2-Dimethyl-3-hexanone ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,2-Dimethylhexan-3-one
B20612.03 B20612.06
B20612.03EA 41.1 EUR
B20612.03 B20612.06
2,2-Dimethyl-3-hexanone ≥99%
2,2-Dimethyl-3-hexanone
Purity: 99% CAS No.: 5405-79-8 Molecular Formula: C8H16O Formula Weight: 128.21 Refractive Index: 1.4105
Fórmula: C₈H₁₆O
Peso Molecular: 128.21 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00027140
Número CAS: 5405-79-8