Picolinamide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A15410.06
A15410.14
A15410.06EA
57
EUR
A15410.06
A15410.14
Picolinamide ≥98%
Picolinamide
Purity: 98%
CAS No.: 1452-77-3
Molecular Formula: C6H6N2O
Formula Weight: 122.13
Melting Point: 104-108°
Boiling Point: 143°/20mm
MDL No.: MFCD00023483
Fórmula:
C₆H₆N₂O Ponto de ebulição: 143 °C (20 mmHg) Ponto de Fusão: 104…108 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00023483 Número CAS: 1452-77-3 EINECS: 215-921-5 |