Print…
5-Bromo-2-fluoro-4-methylpyridine 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Atenção
B3579-1G B3579-5G
TCIAB3579-1GEA 19 EUR
TCIAB3579-1G TCIAB3579-5G
5-Bromo-2-fluoro-4-methylpyridine 98,0 GC_ASSAY_METHOD
5-Bromo-2-fluoro-4-methylpyridine
Fórmula: C₆H₅BrFN
Peso Molecular: 190.01 g/mol
Número MDL : MFCD09839213
Número CAS: 864830-16-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6efb1561bae7130cfac948a266a9723935ab8438&vid=6efb1561bae7130cfac948a266a9723935ab8438&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %