Trimesic acid triethyl ester ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B23392.06
B23392.14
B23392.06EA
39.3
EUR
B23392.06
B23392.14
Trimesic acid triethyl ester ≥97%
Trimesic acid triethyl ester
Purity: 97%
CAS No.: 4105-92-4
Molecular Formula: C15H18O6
Formula Weight: 294.31
Melting Point: 132-135°
MDL No.: MFCD00236389
Fórmula:
C₁₅H₁₈O₆ Ponto de Fusão: 132…135 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00236389 Número CAS: 4105-92-4 |