Print…
Trimellitic acid tris(2-ethylhexyl) ester, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Totm, Tris(2-ethylhexyl) benzene-1,2,4-tricarboxylate, Kodaflex TOTM, Tri(2-ethylhexyl) trimellitate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
538140-1L 538140-4L
SIAL538140-1LEA 96.8 EUR
SIAL538140-1L SIAL538140-4L
Trimellitic acid tris(2-ethylhexyl) ester, Sigma-Aldrich®
Trimellitic acid tris(2-ethylhexyl) ester
Fórmula: C₃₃H₅₄O₆
Peso Molecular: 546.789 g/mol
Número MDL : MFCD00053799
Número CAS: 3319-31-1
EINECS: 222-020-0