Print…
3,4-Dimethyl-2-hexanol eritro + treo ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B20243.03 B20243.14
B20243.03EA 37.9 EUR
B20243.03 B20243.14
3,4-Dimethyl-2-hexanol eritro + treo ≥98%
3,4-Dimethyl-2-hexanol
Purity: 98% CAS No.: 31350-88-6 Molecular Formula: C8H18O Formula Weight: 130.23 MDL No.: MFCD00021887
Fórmula: C₈H₁₈O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00021887
Número CAS: 31350-88-6