Print…
Tris(2,4,6-trimethylphenyl)phosphine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Nalpha-Acetyl-D-arginine, Trimesitylphosphine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
395080-1G 395080-5G
SIAL395080-1GEA 111 EUR
SIAL395080-1G SIAL395080-5G
Tris(2,4,6-trimethylphenyl)phosphine, Sigma-Aldrich®
Tris(2,4,6-trimethylphenyl)phosphine
Fórmula: C₂₇H₃₃P
Peso Molecular: 388.54 g/mol
Número MDL : MFCD00014912
Número CAS: 23897-15-6