Print…
Tris(2,4,6-trimethylphenyl)phosphine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Nalpha-Acetyl-D-arginine, Trimesitylphosphine
B21116.03 B21116.06
B21116.03EA 86.5 EUR
B21116.03 B21116.06
Tris(2,4,6-trimethylphenyl)phosphine ≥98%
Tris(2,4,6-trimethylphenyl)phosphine
Purity: 98% CAS No.: 23897-15-6 Molecular Formula: C27H33P Formula Weight: 388.54 Melting Point: 185-188° MDL No.: MFCD00014912
Fórmula: C₂₇H₃₃P
Peso Molecular: 388.54 g/mol
Ponto de Fusão: 185…188 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014912
Número CAS: 23897-15-6