3,3'-Difluorobiphenyl ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
3,3'-Difluoro-1,1'-biphenyl
L16740.03
L16740.06
L16740.03EA
107
EUR
L16740.03
L16740.06
3,3'-Difluorobiphenyl ≥97%
3,3'-Difluorobiphenyl
Purity: 97%
CAS No.: 396-64-5
Molecular Formula: C12H8F2
Formula Weight: 190.19
Refractive Index: 1.5680
Melting Point: 7-8°
Boiling Point: 130°/14mm
Beilstein Reference: 2046445
UN No.: 3151
MDL No.: MFCD00039216
Fórmula:
C₁₂H₈F₂ Peso Molecular: 190.19 g/mol Ponto de ebulição: 130 °C (14 mmHg) Ponto de Fusão: 7…8 °C Densidade: 1.210 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00039216 Número CAS: 396-64-5 EINECS: 206-905-9 ADR: 9 II |