10-Undecynoic acid 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A13815.06
A13815.14
A13815.06EA
91.4
EUR
A13815.06
A13815.14
10-Undecynoic acid 96%
10-Undecynoic acid
Purity: 96%
CAS No.: 2777-65-3
Molecular Formula: HC≡C(CH2)8CO2H
Formula Weight: 182.26
Flash Point: 161°(321°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 174-176°/4mm
Beilstein Reference: 1704918
MDL No.: MFCD00014389
Fórmula:
C₁₁H₁₈O₂ Ponto de ebulição: 174…176 °C (4 mmHg) Ponto de Fusão: 40…43 °C Ponto de Inflamação: 161 °C (321 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014389 Número CAS: 2777-65-3 EINECS: 220-471-8 |