Print…
4,4'-Diacetylbiphenyl 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
305440010 305440050
ACRO305440010EA 24.8 EUR
ACRO305440010 ACRO305440050
4,4'-Diacetylbiphenyl 98%
4,4'-Diacetylbiphenyl
Fórmula: C₁₆H₁₄O₂
Ponto de Fusão: 192…196 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017248
Número CAS: 787-69-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance Colorless to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 192 to 197 °C
GC ≥97.5 %