Print…
3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
360740010 360740050
ACRO360740010EA 64.1 EUR
ACRO360740010 ACRO360740050
3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine 98+%
3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine
Fórmula: C₆H₇ClN₂
Ponto de Fusão: 74…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095213
Número CAS: 39745-40-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Cream to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %