Print…
Triethylbutylammonium bromide ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (1-Butyl)triethylammonium bromide
B24128.14 B24128.22
B24128.14EA 92.4 EUR
B24128.14 B24128.22
Triethylbutylammonium bromide ≥97%
Triethylbutylammonium bromide
Purity: 97% CAS No.: 13028-69-8 Molecular Formula: CH3(CH2)3N(CH2CH3)3Br Formula Weight: 238.21 Melting Point: 212-215° MDL No.: MFCD00055541
Fórmula: C₁₀H₂₄BrN
Peso Molecular: 238.21 g/mol
Ponto de Fusão: 212…215 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00055541
Número CAS: 13028-69-8