2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B21823.14
B21823.22
B21823.36
B21823.14EA
49.2
EUR
B21823.14
B21823.22
B21823.36
2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane ≥99%
2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane
Purity: 99%
CAS No.: 1193-11-9
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 32°(90°F)
Boiling Point: 98°
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00090841
Fórmula:
C₆H₁₂O₂ Ponto de ebulição: 98 °C Densidade: 0,897 Ponto de Inflamação: 32 °C (90 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00090841 Número CAS: 1193-11-9 EINECS: 214-766-0 ADR: 3,III |