Print…
2-Mercaptothiophene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W306207-100G-K W306207-1KG-K
SIALW306207-100G-KEA 670 EUR
SIALW306207-100G-K SIALW306207-1KG-K
2-Mercaptothiophene, Sigma-Aldrich®
2-Mercaptothiophene
Fórmula: C₄H₄S₂
Número MDL : MFCD00051666
Número CAS: 7774-74-5
EINECS: 231-881-1