Print…
Ethyl thiophene-3-carboxylate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Ethyl 3-Thiophenecarboxylate, 3-Thiophenecarboxylic acid ethyl ester
B22468.03 B22468.06 B22468.14
B22468.03EA 32 EUR
B22468.03 B22468.06 B22468.14
Ethyl thiophene-3-carboxylate ≥98%
Ethyl thiophene-3-carboxylate
Purity: 98% CAS No.: 5751-80-4 Molecular Formula: C7H8O2S Formula Weight: 156.20 Refractive Index: 1.5225 Boiling Point: 207-208° MDL No.: MFCD02179226
Fórmula: C₇H₈O₂S
Peso Molecular: 156.20 g/mol
Ponto de ebulição: 207…208 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02179226
Número CAS: 5751-80-4
EINECS: 227-275-1