Print…
Ethyl thiophene-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Ethyl 2-thiophenecarboxylate
T0904-10ML T0904-25ML
TCIAT0904-10MLEA 22 EUR
TCIAT0904-10ML TCIAT0904-25ML
Ethyl thiophene-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl thiophene-2-carboxylate
Fórmula: C₇H₈O₂S
Peso Molecular: 156.20 g/mol
Ponto de ebulição: 218°C
Ponto de Inflamação: 88°C
Número MDL : MFCD00005436
Número CAS: 2810-04-0
EINECS: 220-554-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff1c4df905ecaf62ad71d4941455351073101ed3&vid=ff1c4df905ecaf62ad71d4941455351073101ed3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %