Print…
2-Formyl-6-picoline, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
M78208-25G M78208-5G
SIALM78208-25GEA 1610 EUR
SIALM78208-25G SIALM78208-5G
2-Formyl-6-picoline, Sigma-Aldrich®
2-Formyl-6-picoline
Fórmula: C₇H₇NO
Número MDL : MFCD00006291
Número CAS: 1122-72-1
EINECS: 214-359-8