Print…
2-Formyl-6-picoline 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
127570050 127570010 127570250
ACRO127570050EA 148 EUR
ACRO127570050 ACRO127570010 ACRO127570250
2-Formyl-6-picoline 97%
2-Formyl-6-picoline
Fórmula: C₇H₇NO
Ponto de Fusão: 31…33 °C
Ponto de Inflamação: 68 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006291
Número CAS: 1122-72-1
EINECS: 214-359-8
Encomendar
Appearance Light yellow to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %