Print…
(S)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
248940-1G 248940-5G
SIAL248940-1GEA 150 EUR
SIAL248940-1G SIAL248940-5G
(S)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate
Fórmula: C₂₀H₁₃O₄P
Número MDL : MFCD00010045
Número CAS: 35193-64-7